SABOURAUD GLUCOSE BOUILLON 1000ML 1 * 12 ST
Codice catalogo MULL580.B100
Nome del fornitore: PHARMAMEDIA DR MULLER
SABOURAUD GLUCOSE BOUILLON 1000ML 1 * 12 ST
Codice catalogo MULL580.B100
Nome del fornitore: PHARMAMEDIA DR MULLER
Frequently Bought Together
NBB®-B, brodo
Nome del fornitore: DOEHLER GROUP
VWR®, Terreni di coltura pronti all'uso, in flaconi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, terreni di coltura disidratati, in polvere
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR Chemicals, Materiali di base per terreni disidratati
Nome del fornitore: VWR Chemicals
SRK® Surfaces and Equipment Microbial Testing Devices
Nome del fornitore: Copan
Terreni di coltura disidratati
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Terreni di coltura, Pronti all'uso, in piastre
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Nome del fornitore: VWR Chemicals
[EN]SELECTIVE SUPPLEMENT MUP VIALS 1 * 10 pezzi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Culture media, ready to use, in plates
Nome del fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Real-Time PCR detection kits, Allergen
Nome del fornitore: BIOPREMIER
TRYPTIC SOY AGAR, FOR MICROBIOLOGY 1 * 500 g
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Environmental 90 mm Petri plates
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dehydrated Media
Nome del fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
MALT AGAR 1 * 500 g
Nome del fornitore: LIOFILCHEM
TERRENO IN POLVERE SIMMONS CITRATE AGAR 100 g. 1 * 100 g
Nome del fornitore: LIOFILCHEM