Orders LinkContactUsLinkComponent
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot kit
  ABCAAB281968-5X96
 :   Abcam
Human IL-17F ELISpot Kit
  ABCAAB281968-5X96
 :  Abcam
 :  
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot kit
 :  
SFr. 1’180.00
1 * 480 Tests
Human IL-17F ELISpot Kit is a ELISpot Kit for the sensitive detection of Human IL-17F production in a single cell suspension.
  • Descrizione:
    Human IL-17F ELISpot kit
  • Cat. No.:
    ABCAAB281968-5X96
  • Forma:
    Pre-coated
  • Simbolo dell'antigene:
    IL-17F
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Tiipo del campione:
    Suspension cells
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C
  • Tempo di elaborazione:
    Multiple steps
  • Reattività delle specie:
    Human
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..