Orders LinkContactUsLinkComponent
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot kit
Catalog # ABCAAB281968-1X96
Supplier:   Abcam
Human IL-17F ELISpot Kit
Catalog # ABCAAB281968-1X96
Supplier:  Abcam
CAS Number:  
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot Kit
Human IL-17F ELISpot kit
CAS Number:  
Price
SFr. 424.00
Log in for availability
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human IL-17F ELISpot Kit is a ELISpot Kit for the sensitive detection of Human IL-17F production in a single cell suspension.
Specifications
Specifications
  • Descrizione:
    Human IL-17F ELISpot kit
  • Cat. No.:
    ABCAAB281968-1X96
  • Forma:
    Pre-coated
  • Simbolo dell'antigene:
    IL-17F
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Tiipo del campione:
    Suspension cells
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C
  • Tempo di elaborazione:
    Multiple steps
  • Reattività delle specie:
    Human