Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette Pasteur
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Codice catalogo KART88337/1
Nome del fornitore:   KARTELL
Pipette Pasteur
Codice catalogo KART88337/1
Nome del fornitore:  KARTELL
Pipette Pasteur
Pipette Pasteur
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Price
SFr. 65.30
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, monouso, sterile o non sterile.
  • Pipette monouso in PE con bulbo e graduazioni
  • La punta sottile garantisce un trasferimento preciso del campione
  • Le pipette non sterili sono disponibili in multipack; le pipette sterili sono confezionate singolarmente
 :
 :
 :
 :
 :
 : *Capillare
Specifiche
  • Confezione:
    500 pcs.
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    3 ml
  • Lunghezza:
    152,19 mm
  • Seq:
    7
  • Graduazione della scala:
    0,50 ml