LIFEINK 220, 70 MG/ML PH NEUTRAL BIOINK, 4 ML, COLLAGE BASED BIOIN
Codice catalogo MSPP5343-4ML
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
LIFEINK 220, 70 MG/ML PH NEUTRAL BIOINK, 4 ML, COLLAGE BASED BIOIN
Codice catalogo MSPP5343-4ML
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, rame, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, ferro, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Bustine di polvere per la determinazione del cloro, reagenti per fotometri
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test strips, peroxide, QUANTOFIX®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, acido peracetico, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 28%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, composti quaternari di ammonio, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Reattivo di Schiff per istologia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Perossido di idrogeno 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck