GMP Human IL-7 (GMP-L07H24) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 26 - His 177 (Accession # P13232-1). 1 * 50 µG
Codice catalogo ACRBGMP-L07H2450UG
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
GMP Human IL-7 (GMP-L07H24) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 26 - His 177 (Accession # P13232-1). 1 * 50 µG
Codice catalogo ACRBGMP-L07H2450UG
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Frequently Bought Together
VWR®, Microcentrifuge Tubes and Screw Caps
Nome del fornitore: VWR Collection
ROTILABO-CENTRIFUGE TUBES 50ML 1 * 500 items
Nome del fornitore: Roth Carl
Corning® CoolCell® containers
Nome del fornitore: Corning
Provette per centrifuga
Nome del fornitore: KARTELL
VWR®, Cryo coder cap inserts
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, CryoBox, cartone, 133×133 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
PLATE P96-1.5H-N. 96 WELL GLASS BOTTOM 1 * 20 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Piastre filtranti a 384 pozzetti AcroPrep™, 100 µl
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Deepwell Plates 96-well, 1000 µl
Nome del fornitore: EPPENDORF
Criobox, 133x133 mm
Nome del fornitore: RATIOLAB
Container, conical, with screw cap, Corning® Gosselin™
Nome del fornitore: Corning
Test tubes with screw caps
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
CENIBRA CellacaTM Zählplatten auf Mikrotiterplattenbasis. 24 Proben pro Platte. 4 x 10 Platten für 960 Analysen. Probenanordnung 2x 12. 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Storage tubes, 2D barcoded, Matrix™
Nome del fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
BOTTLE PET 250ML SQUARE T/E GREEN CAP 1 * 200 items
Nome del fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Piastre per immunodosaggi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Insert System, BRAND<i>plates</i>®
Nome del fornitore: Brand