Human SLITRK6, Mouse IgG2a Fc Tag (SL6-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Ser 608 (Accession # Q9H5Y7-1). 1 * 1 mg
Codice catalogo ACRBSL6-H5255-1MG
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Human SLITRK6, Mouse IgG2a Fc Tag (SL6-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Ser 608 (Accession # Q9H5Y7-1). 1 * 1 mg
Codice catalogo ACRBSL6-H5255-1MG
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Frequently Bought Together
VWR®, Microcentrifuge Tubes and Screw Caps
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pellicole sigillanti per qPCR, conservazione e cristallizzazione
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Contenitori per campioni dritti con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Light-Sensitive
Nome del fornitore: VWR Collection
Sample Spoons, Disposable, SteriWare®
Nome del fornitore: Sampling Systems
VWR®, Secchielli portaghiaccio, rettangolari, con coperchio
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Bacinelle portaghiaccio, con o senza coperchio
Nome del fornitore: VWR Collection
Corning® Treated Culture Dishes
Nome del fornitore: Corning
VWR®, Tappi in cellulosa
Nome del fornitore: VWR Collection
Piastre Petri, Corning® Gosselin™
Nome del fornitore: Corning
Pasteur pipettes
Nome del fornitore: KARTELL
VWR®, CryoBox, cartone, 136x136 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Cell culture flasks, Nunc™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, High Performance, Flat or Plug Cap, PP
Nome del fornitore: VWR Collection
Piastre per colture cellulari da 384 pozzetti, CELLSTAR®
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Piastre Petri
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Short thread vials, ND9, neochrom®
Nome del fornitore: NEOLAB