[EN]COD 25 VIALS USEPA APPROVED 0-150 PP 1 * 25 Tests
Codice catalogo CHETK-7350S
Nome del fornitore: CHEMetrics
[EN]COD 25 VIALS USEPA APPROVED 0-150 PP 1 * 25 Tests
Codice catalogo CHETK-7350S
Nome del fornitore: CHEMetrics
Frequently Bought Together
Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Urine test strips, urinalysis
Nome del fornitore: SURESCREEN
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test papers, lead acetate papers
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Pastiglie Kjeldahl
Nome del fornitore: Merck
Compresse Kjeldahl
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, azoto (totale) in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Buffer tablets according to Weise, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ipoclorito di sodio soluzione 5%, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit di colorazione elastica van Gieson, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Glucose (GO) assay kit, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Alcometer fuel cell breathalyser
Nome del fornitore: SURESCREEN
Nitrite VHR L, 500 ml
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for ammonia determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach