Lab Coats
blu, 3XL, Regular
Codice catalogo 114-9142
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
This versatile coat features a concealed stud front, two lower patch pockets, and a single chest pocket.
- Concealed stud front for easy access
- Three pockets for ample storage
- Two lower patch pockets
Lab coats are manufactured from a hard wearing, durable twill fabric with excellent dye retention.
Documents
TDS Versatile Coat
Scheda dati
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:3XL
- Vestibilità del capo:Regular
- Colore:blu
- Cat. No.:114-9142
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Peso:245 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione