Objectives for Rebel Microscopes
Plan fluorite POL oil NA 1,3, 100×, 0,2 mm
Codice catalogo ECHLJMAG1010
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Plan fluorite POL oil NA 1,3
- Seq:04
- Distanza di lavoro:0,2 mm