Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
[EN]4C TEMPSHELL-ELEMENT–PAAR 1 * 1,1 kg
DLTTA100029
:
DELTA T
[EN]4C TEMPSHELL-ELEMENT–PAAR 1 * 1,1 kg
DLTTA100029
:
DELTA T
Frequently Bought Together
Sodio metabisolfito, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Ammonio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
: Merck
Sodio solfato, anidro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Sodio acetato, anidro, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Potassio solfato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Potassio cloruro, EMSURE® per analisi, Supelco®
: Merck
Sodio acetato triidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Sodio solfato, anidro 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
: VWR Chemicals
Ipoclorito di sodio 6…14% (active chlorine) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Ammonio acetato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
: VWR Chemicals
Mercurio (II) acetato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Ipoclorito di sodio (6 - 14% Cl₂) in soluzione acquosa, Supelco®
: Merck
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck
Sodio carbonato, anidro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
: Merck