CytoFLEX SRT Software Upgrades
Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y0-R3 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 3 active lasers (488 nm, 561 nm, 638 nm) and 10 fluorescence detectors in the V0-B2-Y5-R3 configuration
Codice catalogo BECMC65148
Nome del fornitore: Beckman Coulter
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Activation key to upgrade the CytoFLEX SRT V0-B2-Y0-R3 Cell Sorter with additional parameters. Upon installation the instrument will have 3 active lasers (488 nm, 561 nm, 638 nm) and 10 fluorescence detectors in the V0-B2-Y5-R3 configuration
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..