Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, BUNA, 3/8" NPT(M) x 3/8" barb
Codice catalogo MFLX01379-27
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Tipo di connessione:NPT(F) x Barbed
- Dimensioni della porta:0,375 NPT(F)
- Temperatura massima:60 °C (140 °F)
- Descrizione:Ball valve, 2-way right angled, BUNA, 3/8" NPT(M) x 3/8" barb
- Seq:25
- Environmentally Preferable:
- Modello:01379-27
- Materiali umidi:PVC
- Ø interno tubazione:0,375"
- Orifizio:11,0998 mm (0,437")
- Conf:1
- Cv:7
- Inlet port:3/8" NPT(M)
- Outlet port:3/8" Barb
Frequently Bought Together