Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, BUNA, 1/4" NPT(F) x 1/4" John Guest
Codice catalogo MFLX01379-17
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Tipo di connessione:NPT(F) x John Guest
- Dimensioni della porta:0,25 NPT(F)
- Temperatura massima:60 °C (140 °F)
- Descrizione:Ball valve, 2-way right angled, BUNA, 1/4" NPT(F) x 1/4" John Guest
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modello:01379-17
- Materiali umidi:PVC
- Tubing ext.Ø:0,25"
- Orifizio:11,0998 mm (0,437")
- Conf:1
- Cv:7
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" John Guest
Frequently Bought Together