Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 3/8"NPT(M) x 3/8" John Guest, PVC with Buna N Seal
Codice catalogo MFLX01378-74
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Tipo di connessione:NPT(M) x John Guest
- Pressione max.:125 psi
- Temperatura massima:60 °C (140 °F)
- Descrizione:Ball valve, 2-way right angled, 3/8"NPT(M) x 3/8" John Guest, PVC w/Buna N seals
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modello:01378-74
- Materiali umidi:PVC
- Tubing ext.Ø:0,375"
- Garanzia:6 Months
- Orifizio:11,0998 mm (0,437")
- Conf:1
- Cv:7
- Inlet port:3/8" NPT(M)
- Outlet port:3/8" John Guest
Frequently Bought Together