Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 1/4" NPT(F) x 1/4" ID, PVC with EPDM Seal
Codice catalogo MFLX01378-56
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Tipo di connessione:NPT(F) x Barbed
- Dimensioni della porta:0,25 NPT(F)
- Pressione max.:125 psi
- Temperatura massima:60 °C (140 °F)
- Descrizione:Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F) x 1/4" barb, PVC with EPDM seals
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modello:01378-56
- Materiali umidi:PVC
- Ø interno tubazione:0,25"
- Garanzia:6 Months
- Orifizio:11,0998 mm (0,437")
- Conf:1
- Cv:7
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" Barb
Frequently Bought Together