Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC, CH, 1700 ml/min, Painted steel and ABS plastic, 77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head), 133,4 mm, 235,7 mm, 228,6 mm, 600 rpm, 230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
Codice catalogo MFLX77910-55-CH
2 year warranty
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Codice catalogo MFLX77910-55-CH
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Vai a
Product Details & Documents
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
- Simple operation with single-turn speed control
- Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
- Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
- Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
Specifiche
- Massima velocità del flusso:1700 ml/min
- Potenza:230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Descrizione:L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC
- Altezza:133,4 mm
- Lunghezza:235,7 mm
- Seq:17
- Testa pompa:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Larghezza:228,6 mm
- Housing material:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
- Tensione:230 VAC
- Min. flow rate per channel:56 ml/min
- Open-head sensor:No
- Connesso cloud:No
- Remote I/O:Start/Stop
- Tubo:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Digital dispensing:No
- Garanzia:2 years
- Drive IP rating:IP 22
- Modello:77910-55
- Washdown capable:No
- Min. RPM:20 rpm
- Numero di rulli:4
- Ciclo di funzionamento:Continuous
- Corrente:0,8 A
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Frequenza:50/60 Hz
- Reversible motor:Yes
- Gruppo motore:07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
- Cat. No.:MFLX77910-55-CH
- Antigoccia:No
- N. di canali:1
- Pump series:L/S
- Accuratezza:±5%
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Tipo di controllo:Analog
Services
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescrizioneDisponibilitàPrice
- Qualifica dell'installazione e qualifica del funzionamento della pompa peristaltica presso la sede del cliente secondo i protocolli SOP (Standard Operating Procedure) Avantor. Protocolli di qualifica SOP Avantor inclusi. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).Log in per disponibilità1 * 1 Un. - 1 670.00 SFr.
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) CableHandheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) CableMFLX07528-80Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 496.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Footswitch, DB9 male, for use with drivesFootswitch, DB9 male, for use with drivesMFLX77595-35Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 408.00