Masterflex® Ismatec® Microflex Variable-Speed Pump Systems, Avantor®
Microflex Compact Single-Channel Pump, 300 rpm, 115/230 V, CH, 50 ml/min, Painted steel, MICF, 114 mm, 172 mm, 134 mm, 300 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
Codice catalogo MFLX77122-34-CH
2 year warranty
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Microflex Variable-Speed Pump Systems, Avantor®
Codice catalogo MFLX77122-34-CH
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Vai a
Product Details & Documents
Easy-to-use low-flow pumps feature reversible pumping, remote start/stop, and rapid tubing changes.
- Polyphenylene sulfide (PPS), acetal, and copolyester pump head with four stainless steel (SS) rollers
- Pumps accept continuous lengths of tubing for a clean, uninterrupted flow path with no fittings.
- Separate single-turn speed control and cw/off/ccw switch with green LED power indicator—maintain speed setting when you turn pump on/off or reverse direction.
- Reversible permanent magnet DC motor; purge fluid before or after pumping; pump fluid in either direction.
- Remote control connections on back of pump; start/stop pump with a contact closure.
These easy-to-use pumps feature reversible pumping, remote control capabilities, and rapid tubing changes. Ideal for consistent fluid delivery in analyzer and other low-flow laboratory pumping applications. The quick-loading Microflex pump head has average fixed occlusion for tubing; no occlusion adjustments required.
Specifiche
- Massima velocità del flusso:50 ml/min
- Potenza:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Descrizione:Microflex Compact Single-Channel Pump, 300 rpm, 115/230 V
- Altezza:114 mm
- Lunghezza:172 mm
- Seq:24
- Testa pompa:MICF
- Larghezza:134 mm
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:300 rpm
- Tensione:90 - 260 VAC
- Min. flow rate per channel:0,07 ml/min
- Ciclo di funzionamento:Continuous
- Open-head sensor:No
- Connesso cloud:No
- Remote I/O:Start/Stop via Contact Closure
- Corrente:0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Max. flow rate per channel:50 ml/min
- Frequenza:50/60 Hz
- Reversible motor:Yes
- Digital dispensing:No
- Gruppo motore:Compact Variable-Speed
- Garanzia:2 years
- Cat. No.:MFLX77122-34-CH
- Antigoccia:No
- Drive IP rating:IP 22
- Modello:77122-34
- N. di canali:1
- Tubing sizes accepted:Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
- Washdown capable:No
- Serie:MICF
- Min. RPM:50 rpm
- Numero di rulli:3
- Tipo di controllo:Analog
Services
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescrizioneDisponibilitàPrice
- Qualifica dell'installazione e qualifica del funzionamento della pompa peristaltica presso la sede del cliente secondo i protocolli SOP (Standard Operating Procedure) Avantor. Protocolli di qualifica SOP Avantor inclusi. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).Log in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ int.tuboMateriale del tuboDisponibilitàPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 1,42mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 1,42mm, 100ftMFLX06460-341,42 mm (0,056")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in per disponibilità1 * 100 Piedi - SFr. 198.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ int.tuboMateriale del tuboDisponibilitàPrice
- Extension Tubing, peroxide-cured silicone, 2,06 mm ID, 50 ft/pkExtension Tubing, peroxide-cured silicone, 2,06 mm ID, 50 ft/pkMFLX07625-422,06 mm (0,081")Peroxide-cured siliconeLog in per disponibilità1 * 50 Piedi - SFr. 174.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ int.tuboMateriale del tuboDisponibilitàPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 2,06mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 2,06mm, 100ftMFLX06460-422,06 mm (0,081")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in per disponibilità1 * 100 Piedi - SFr. 198.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ int.tuboMateriale del tuboDisponibilitàPrice
- Extension Tubing, peroxide-cured silicone, 1,42 mm ID, 50 ft/pkExtension Tubing, peroxide-cured silicone, 1,42 mm ID, 50 ft/pkMFLX07625-341,42 mm (0,056")Peroxide-cured siliconeLog in per disponibilità1 * 50 Piedi - SFr. 174.00