Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Product Details & Documents
Order the complete pump drive and head system.
- Graphical LCD shows four operating modes
- IP33 rating ensures splash and dust resistance
- Systems deliver pulse-free flow in combination with Micropump® A-mount head
- Remote control via DB25 female connector on drive
Calibrate, copy, and dispense features produce precise, pulseless batching and dispensing. View pump performance continually. Retrieve displacement and flow values by pump head size.
These precision systems are easily operated from the intuitive, multilanguage LCD front panel or optional foot switch 07523-92 for hands-free on/off control. The IP33-rated enclosure protects internal components from damage.
Service kits 07144-42 and 74012-52 include: gears, suction shoe, shaft seals, and springs
Service kit 74012-22 includes: gears, bushings, and seals
: Includes 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
Specifiche
- Velocità del flusso:0,91 ml/rev
- Massima velocità del flusso:3276 ml/min
- Potenza:90 - 260 VAC
- Descrizione:Digital Gear Pump System, 0,91 ml/rev, 90-260 VAC
- Seq:63
- Electrical plug type:CH
- Cat. No.:MFLX74014-32-CH
- Modello:74014-32
- Materiali umidi:316 SS, PPS, PTFE
- Differential pressure:5,17 bar (75 psi)
- Garanzia:See message
Services
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescrizioneDisponibilitàPrice
- Qualifica dell'installazione e qualifica del funzionamento della pompa peristaltica presso la sede del cliente secondo i protocolli SOP (Standard Operating Procedure) Avantor. Protocolli di qualifica SOP Avantor inclusi. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).Log in per disponibilità1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDimensioni del raccordo/Ø int. del tubo (porta 1)Dimensioni del raccordo/Ø int. del tubo (porta 2)DisponibilitàPrice
- Fitting, natural polypropylene, straight, hose barb reducer, int.Ø ⅝×½";10/packFitting, natural polypropylene, straight, hose barb reducer, int.Ø ⅝×½";10/packMFLX40610-16⅝"½"Log in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 27.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDimensioni del raccordo/Ø int. del tubo (porta 2)Tipo di connessioneDisponibilitàPrice
- Fitting, HDPE, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, ¼" ID x ⅛" NPT(M); 10/PKFitting, HDPE, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, ¼" ID x ⅛" NPT(M); 10/PKMFLX30621-31¼"Thread to BarbLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 22.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cableFootswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cableMFLX07523-92Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 399.00