Masterflex® Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.8, 1.6, and 3.0 mm ID
Codice catalogo MFLX73160-56
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- For use with 73160-00 thru 73160-25
Choose from silicone, norprene and viton replacement tubing for your peristaltic pump.
- Massima velocità del flusso:4 ml/min
- Pressione max.:2,06 bar (30 psi)
- Temperatura massima:93 °C (200 °F)
- Descrizione:Replacement Tubing Set, Norprene®, 0,8, 1,6, and 3,0 mm ID
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modello:73160-56
- Materiali umidi:Polypropylene, Norprene
- Inlet connection:0,8, 1,6, 3,0 mm ID tubing
- Outlet connection:0,8, 1,6, 3,0 mm ID tubing
- Portata di flusso min.:0,03 ml/min
- Garanzia:3 Months
- Conf:1
- Max. motor RPM:22 rpm
Frequently Bought Together