Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual Control, 9,7 cm, 8,4 cm, 14 cm, 2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm), 0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm), 12 VDC
Codice catalogo MFLX73160-20
Nome del fornitore:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Codice catalogo MFLX73160-20
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual Control, 9,7 cm, 8,4 cm, 14 cm, 2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm), 0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm), 12 VDC
Price
SFr. 308.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Variable-flow reversible peristaltic pump.
  • Flow ranges from 0,03 to 4 ml/min
  • Run dry without damage to pump
These cost-effective peristaltic pumps provide variable flow and exceptional life performance in a compact package. Select from three different motor speeds, and three different tubing sizes to achieve flow rates from 0,03 to 4 ml/min.
Order power supply separately. Wall mount power supply, 115 VAC/12 VDC with US standard plug sold separately as part number 73160-50. Wall mount power supply, 230 VAC/12 VDC with EU plug sold separately as part number 73160-52.
Informazioni per l'ordine: Includes silicone tube sets included; Norprene® and Viton® tubing sets available.
Specifiche
  • Velocità del flusso:
    2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm)
  • Massima velocità del flusso:
    0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm)
  • Potenza:
    12 VDC
  • Descrizione:
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual Control
  • Altezza:
    9,7 cm
  • Lunghezza:
    8,4 cm
  • Seq:
    5
  • Larghezza:
    14 cm
  • Temperatura massima:
    93 °C (200 °F) [fluid]
  • Cat. No.:
    MFLX73160-20
  • Pressione max.:
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • Inlet connection:
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • Collegamento di uscita:
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • Modello:
    73160-20
  • Materiali umidi:
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Duty cycle intermittent:
    Intermittent
  • Portata di flusso min.:
    0,21 - 0,7 ml/min. (0,8 mm)
  • Suction lift, wet:
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
  • Garanzia:
    1 year
  • Peso di spedizione:
    0,9 kg (2 lbs.)
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Potenza
    Disponibilità
    Price
  • Power Supply, wall mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
    Power Supply, wall mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
    MFLX73160-52
    230 VAC; 12 VDC
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 51.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Arresti codificati a colori
    Max. motor RPM
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Viton® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    Replacement Viton® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-58
    MFLX73160-58
    22 rpm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 54.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Arresti codificati a colori
    Max. motor RPM
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Norprene® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    Replacement Norprene® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-56
    MFLX73160-56
    22 rpm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 35.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Arresti codificati a colori
    Max. motor RPM
    Disponibilità
    Price
  • Replacement Silicone Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    Replacement Silicone Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-54
    MFLX73160-54
    22 rpm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.60