ContactUsLinkComponent
Polypropylene manifold; 2 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
Polypropylene manifold; 2 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
Codice catalogo MFLX31522-01
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
undefined
Polypropylene manifold; 2 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
Codice catalogo MFLX31522-01
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Expand your flow and line capacity.
  • Constructed of durable Polypropylene
Come in a variety of configurations—choose the number of ports and connections to suit your needs!
  • Pressione max.:
    150 psi
  • N. di uscite:
    2
  • Descrizione:
    Polypropylene manifold; 2 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
  • Altezza:
    25,4 mm
  • Lunghezza:
    4,45 cm
  • Materiale:
    PP
  • Environmentally Preferable:
  • Inlet NPT(F):
    0,25"
  • Mounting hole:
    0,17"
  • Outlet NPT(F):
    0,125"
  • Temperatura minima:
    0 °C (32 °F)
  • Temperatura massima:
    99 °C (210 °F)
  • Garanzia:
    Out of box
  • Conf:
    1
  • Larghezza:
    2,54 cm
Frequently Bought Together