Orders LinkContactUsLinkComponent
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid/Solids In-Line Separator, 65 to 108 gal./min, Acciaio al carbonio, 13,97 cm, 0,8 gal., 65 to 108 gal./min
Codice catalogo MFLX29995-12
Nome del fornitore:   Avantor Fluid Handling
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Codice catalogo MFLX29995-12
Nome del fornitore:  Avantor Fluid Handling
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid/Solids In-Line Separator, 65 to 108 gal./min, Acciaio al carbonio, 13,97 cm, 0,8 gal., 65 to 108 gal./min
Price
2 000.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Proven design utilizes centrifugal action to remove and concentrate solids.
  • No screens, cartridges or filters to clean or replace
  • Backflushing is not required - minimizing the loss of water and process fluids
  • Unit has no moving parts - less maintenance down time required
In many processes, removal of solids can extend the usefulness of the process media and protect equipment from fouling and abrasive wear; regulatory benefits also exist in many applications. The basic design requires no electrical power and minimal piping, which makes cost payback on the installation quick.
The unit has a low and consistent pressure loss making process integration easy. Made from carbon steel, it is extremely durable and relatively inexpensive compared to other separation technologies.
Specifiche
  • Ø:
    13,97 cm
  • Descrizione:
    Liquid/Solids In-Line Separator, 65 to 108 gal./min
  • Materiale:
    Acciaio al carbonio
  • Capacità della camera di raccolta:
    0,8 gal.
  • Flow range:
    65 to 108 gal./min
  • Perdita di pressione:
    12 psi
  • Purging port:
    3/4" NPT(M)
  • Cat. No.:
    MFLX29995-12
  • Pressione max.:
    10 bar (150 psi)
  • Inlet connection:
    2" NPT(M)
  • Collegamento di uscita:
    2" NPT(M)
  • Max. particulate size:
    0,375"
  • Altezza:
    85,41 cm (33,625")
  • Tipo di filtro:
    Liquid-Solid Separator
  • Garanzia:
    1 year
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Compatibile con
    Disponibilità
    Price
  • Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 1/2" to 3/4" Inlet/Outlet
    Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 1/2" to 3/4" Inlet/Outlet
    MFLX29995-50
    29995-00, 29995-02, 29995-04
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 78.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Compatibile con
    Disponibilità
    Price
  • Manual Purge Kit for Liquid/Solids In-Line Separators
    Manual Purge Kit for Liquid/Solids In-Line Separators
    MFLX29995-60
    29995 series Liquid-Solid Separators/Concentrators
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Compatibile con
    Disponibilità
    Price
  • Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 1
    Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 1
    MFLX29995-52
    29995-06, 29995-08, 29995-10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 98.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Compatibile con
    Disponibilità
    Price
  • Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 2
    Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 2
    MFLX29995-54
    29995-12, 29995-14
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 163.00