John Guest polypropylene threaded elbows
Threaded Elbow Adapters, 3/8" OD to 3/8" NPT(M), PP, 10/Pk, Push-to-Connect to Thread, Polypropylene, Elbow, 3/8", 3/8"
Codice catalogo MFLX34007-65
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
John Guest polypropylene threaded elbows
Codice catalogo MFLX34007-65
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Vai a
Product Details & Documents
Quick, leakproof connection.
- Polypropylene and EPDM materials meet NSF 51, and NSF 61 requirements for food-grade applications; and is FDA compliant
Push-to-connect fittings offer secure connections and quick disconnection. Simply push tubing past the O-ring to the internal tube stop—steel teeth on the collet grip tubing for leakproof connections. To disconnect, press collet against fitting body to disengage steel teeth—tubing slides right out.
Fittings work with semi-rigid plastic (polypropylene, polyethylene, nylon) and soft metal (brass, copper, mild steel) tubing.
Adapters (sold separately) let you permanently modify basic fittings for customized installations.
Specifiche
- Tipo di connessione:Push-to-Connect to Thread
- Flow pattern:Elbow
- Thread size NPT(M) (port 2):3/8"
- Descrizione:Threaded Elbow Adapters, 3/8" OD to 3/8" NPT(M), PP, 10/Pk
- Fitting material:Polypropylene
- Push-to-connect tube ext.Ø (port 1):3/8"
- Temperatura massima:60 °C (140 °F)
- Cat. No.:MFLX34007-65
- Pressione di esercizio massima:150 psi at 70 °F, 60 psi at 140 °F (for water)
- Seal material:EPDM
- Temperatura minima:1 °C (33 °F)
- Sterilizzazione:Autoclave only
- Garanzia:20 years
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 1/4" OD×1/8" NPT(M); 10/PkPush-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 1/4" OD×1/8" NPT(M); 10/PkMFLX34007-53Push-to-Connect to ThreadPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 16.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 1/4" OD×1/4" NPT(M); 10/PkPush-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 1/4" OD×1/4" NPT(M); 10/PkMFLX34007-54Push-to-Connect to ThreadPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 16.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 3/8" OD×1/4" NPT(M); 10/PkPush-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 3/8" OD×1/4" NPT(M); 10/PkMFLX34007-55Push-to-Connect to ThreadPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 16.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 3/8" OD×3/8" NPT(M); 10/PkPush-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 3/8" OD×3/8" NPT(M); 10/PkMFLX34007-56Push-to-Connect to ThreadPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 19.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-to-connect reducer adapters, polypropylene, 3/8"×1/4", 10/packPush-to-connect reducer adapters, polypropylene, 3/8"×1/4", 10/packMFLX34007-57Push-to-Connect ReducerPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 40.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-To-Connect Fitting, Elbow Adapter, Polypropylene, ¼" OD×¼" OD; 10/PkPush-To-Connect Fitting, Elbow Adapter, Polypropylene, ¼" OD×¼" OD; 10/PkMFLX34007-58Push-to-Connect UnionPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 37.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di connessioneFitting materialDisponibilitàPrice
- Push-To-Connect Fitting, Elbow Adapter, Polypropylene, ⅜" OD×⅜" OD; 10/PkPush-To-Connect Fitting, Elbow Adapter, Polypropylene, ⅜" OD×⅜" OD; 10/PkMFLX34007-60Push-to-Connect UnionPolypropyleneLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 58.00