Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 0.89 mm ID; 100 ft
MFLX95809-26
CE certificate
- Catalog No:
- MFLX95809-26
- MFLX95809-32
- MFLX95809-34
- MFLX95809-28
- MFLX95809-30
- MFLX95809-10
- MFLX95809-12
- MFLX95809-38
- MFLX95809-14
- MFLX95809-40
- MFLX95809-36
- MFLX95809-24
- MFLX95809-46
- MFLX95809-48
- MFLX95809-18
- MFLX95809-42
- MFLX95809-22
- MFLX95809-44
- Modello:
- 95809-26
- 95809-32
- 95809-34
- 95809-28
- 95809-30
- 95809-10
- 95809-12
- 95809-38
- 95809-14
- 95809-40
- 95809-36
- 95809-24
- 95809-46
- 95809-48
- 95809-18
- 95809-42
- 95809-22
- 95809-44
- Length per pack:
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- Pressione max.:
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- Temperatura minima:
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- Temperatura massima:
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Pump series:
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- Regulatory approvals:
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilizzazione:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
Protect your light-sensitive samples.
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
The overall length of PharMed® BPT 95809-series extension tubing is 100 feet (30 m). The legacy Ismatec extension tubing was 3 m long.
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Massima velocità del flusso:10,8 ml/min
- Tubo est.Ø:2,59 mm (0,101")
- Ø int.tubo:0,89 mm (0,035")
- Pressione max.:1,75 bar (25,3 psi)
- Temperatura massima:132 °C (270 °F)
- Pump series:C/L
- Descrizione:Pump Tubing, PharMed® BPT, 0,89 mm ID; 100 ft
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modello:95809-26
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Temperatura minima:–51 °C (–60 °F)
- Sterilizzazione:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Materiale del tubo:PharMed® BPT
- Conf:100 Feet
- C/L Masterflex dimensioni del tubo:26
- Hose barb size:0,035"
Frequently Bought Together