Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 6.4 mm ID x 9.5 mm OD; 50 Ft
Codice catalogo MFLX06507-11
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Informazioni su questo articolo
Exceptional durability with long life.
- Crystal clear and flexible while also being long-lasting and crack-resistant
Applications: General laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments
Sterilize by autoclave or ethylene oxide gas.
- Tubo est.Ø:9,6 mm (0,375")
- Ø int.tubo:6,4 mm (0,25")
- Spessore parete:1,6 mm
- Pressione max.:1,7 bar (25 psi)
- Temperatura massima:74 °C (165 °F)
- Colore:trasparente
- Descrizione:Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 6,4 mm ID x 9,5 mm OD; 50 Ft
- Lunghezza:15,24 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modello:06507-11
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Temperatura minima:–46 °C (–51 °F)
- Vuoto massimo:508 mm Hg (20" Hg)
- Pressione di esercizio:1,7 bar (25 psi)
- Trasparenza:Translucent
- Materiale del tubo:Tygon® LMT-55
- Conf:50 Feet
Frequently Bought Together