Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
MATRIX SCI 1,2-DIBROMOTETRAFLUOROETHAN

MATRIX SCI 1,2-DIBROMOTETRAFLUOROETHAN

Codice catalogo MSPP128313-25G
Marketsource
Nome del fornitore:   MARKET SOURCE PART PROCESS
MATRIX SCI 1,2-DIBROMOTETRAFLUOROETHAN
Codice catalogo MSPP128313-25G
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numero CAS:  
MATRIX SCI 1,2-DIBROMOTETRAFLUOROETHAN
Numero CAS:  
Price
SFr. 142.74
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..