Grounding cables, b.safe
Grounding cable with clip and 13 - 18 mm Ø tube clip, 3,0 m
N° de catalogue BOHLR606-05
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
- Choose the suitable connection to earth that we offer in our range of grounding cables with different connectors
- Customised versions can be offered on request
- Suitable grounding accessories for b.safe products
The scope of delivery of the ring cable lug includes screw, nut and washer.
Spécifications
- Descrizione:Grounding cable with clip and 13 - 18 mm Ø tube clip
- Lunghezza:3,0 m
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..