Orders LinkContactUsLinkComponent
Yeast Extract Agar
Yeast Extract Agar
Yeast extract agar, 600 ml, Bottle, 600 mL
Codice catalogo LIOF403120
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
Yeast Extract Agar
Codice catalogo LIOF403120
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Numero CAS:  
Yeast Extract Agar
Yeast extract agar, 600 ml, Bottle, 600 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 69.40
Log in per disponibilità
1 * 600 mL
Product Details & Documents
Medium for microorganisms enumeration in water.
Certifications: ISO6222 certified.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    600 mL
  • Descrizione:
    Yeast extract agar
  • Volume:
    600 ml