NICOTINIC ACID (VITAMIN B3) (D4 98%D) in 5mg - Dry Ice Shipment Require
Codice catalogo CAMBDLM-45780.005
Nome del fornitore: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
NICOTINIC ACID (VITAMIN B3) (D4 98%D) in 5mg - Dry Ice Shipment Require
Codice catalogo CAMBDLM-45780.005
Nome del fornitore: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Frequently Bought Together
Etere etilico stabilizzato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo ≥99.9% (by GC), LiChrosolv®, grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals