Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Platform Scales
VWR®, Platform Scales
IS-PMG 6200, 6200 g, 1 g, 280×280 mm, 0,1 g, ±0,1 g
Codice catalogo 611-5088
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Platform Scales
Codice catalogo 611-5088
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Platform Scales
VWR®, Platform Scales
IS-PMG 6200, 6200 g, 1 g, 280×280 mm, 0,1 g, ±0,1 g
Price
SFr. 886.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Industrial series of advanced platform scales, offering increased accuracy and fast stabilisation time, combined with easy, intuitive operation and a large graphical screen for laboratory applications and industrial settings. Ideal for weighing, mixing, counting and check weighing.
  • Efficient filtering algorithms to deliver quick and accurate results
  • Fast stabilisation time
  • Easy to clean and high chemical resistance
  • Choice of two platform sizes (M-Line 280×280 mm, L-Line 300×400 mm)
  • Different column size, for tabletop or ground weighing (M-Line 360 mm, L-Line 660 mm)
  • Nine built-in applications with GLP/GMP compliant data output: Weighing and dosing - counting - percentage weighing - density determination - measuring units - animal weighing - formulation - totalisation
  • GLP/ISO record keeping of weight values with date, time and serial number
  • Connectivity RS232 - printer and PC
Certifications: IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 54
Delivery information: Supplied with main adapter and universal plug. Calibration weights are available from Avantor. Please see 'Calibration weights'.
Specifiche
  • Modello:
    IS-PMG 6200
  • Piatto/dimensioni piattaforma:
    280×280 mm
  • Seq:
    03
  • Leggibilità:
    1 g
  • Portata:
    6200 g
  • Ripetibilità:
    0,1 g
  • Linearità:
    ±0,1 g
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stampante a punti TX-110 per bilance
    Stampante a punti TX-110 per bilance
    611-4790
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 546.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore di alimentazione c.a./c.c. di ricambio per bilance a 9 V
    Adattatore di alimentazione c.a./c.c. di ricambio per bilance a 9 V
    611-3790
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 47.60 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Convertitore da RS232 seriale a USB
    Convertitore da RS232 seriale a USB
    611-2786
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 94.50 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    611-3824
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 247.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo seriale
    Cavo seriale
    611-2787
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 29.80 SFr.