Fenolo
500 mL
Codice catalogo ACSDF330654.L5
Nome del fornitore: CPACHEM
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numero CAS:108-95-2
- Formula:C₆H₅OH
- Numero MDL:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- Densità:1 g/cm³
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL