Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 1,8 ml, 98 mm
Codice catalogo BURK7555-0001
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Made of LDPE.
- Ungraduated
Specifiche
- Capacità:1,8 ml
- Descrizione:Disposable pipette
- Lunghezza:98 mm
- Seq:01