Student standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 145 mm, Serrated, Straight, 3,0 mm
FSCI91100-14
Marketsource
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Serrated
- Tip width:3,0 mm
- Tip shape:Straight