Dollies
Mobile roller bogie stainless steel for 750×450 mm tray, 750×450×175 mm
Catalog # TEKMBS100007545S
Supplier: TEKNOMEK
Jump to:
Product Details & Documents
Our stainless steel circular dollies are a extremely robust, with an up to 150 kg payload.
- Fully welded 304 grade stainless steel
- Brushed dull polish finish
- 4 swivel castors
- Crevice free
- Sturdy design
- Easy-clean design
- Fully welded, ready to use
They come with swivel castors, ensuring smooth and effortless movement. Rectangular stainless steel and aluminum bogies are also available.
Specifications
- Descrizione:Mobile roller bogie stainless steel for 750×450 mm tray
- Seq:07
- L×P×A:750×450×175 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..