DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-compatible paper label, core size 1", Paper, rosso, 12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38"), 500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
Codice catalogo GAINEDY-072RE
Nome del fornitore: GA
Vai a
Product Details & Documents
DYMO-compatible paper labels for printing with the DYMO 450-series of LabelWriter® printers.
- Ideal for colour-coding and other general-use applications in the lab and office
- Labels are available in a range of colours, and with a strong permanent adhesive
These paper labels are ideal for general use that includes identifying file folders, notebooks, storage boxes, paperwork, as well as shipping labels.
Specifiche
- Colore:rosso
- Descrizione:DYMO-compatible paper label, core size 1"
- Dimensioni:12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
- Materiale:Paper
- Seq:32
- Confezione:500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..