VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert with filling lines and attached plastic spring, 0,10 ml, Conical bottom, 6×29 mm, PP, trasparente, No
Codice catalogo 548-1381A
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Codice catalogo 548-1381A
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×29 mm
- Capacità:0,10 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Micro-insert with filling lines and attached plastic spring
- Materiale:PP
- Seq:06
- Fondo:Conical bottom