VWR®, Inserts for Shell Vials
Micro-insert, 13 mm top, 0,30 ml, Conical bottom, 6×43,5 mm, Borosilicate glass 5.1, trasparente, No
548-0050A
Documents
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×43,5 mm
- Capacità:0,30 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Micro-insert, 13 mm top
- Materiale:Borosilicate glass 5.1
- Seq:02
- Fondo:Conical bottom