VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert, 15 mm top, 0,10 ml, Conical bottom, 6×31 mm, Borosilicate glass 5.1, trasparente, No
Codice catalogo 548-0006A
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Codice catalogo 548-0006A
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×31 mm
- Capacità:0,10 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Micro-insert, 15 mm top
- Materiale:Borosilicate glass 5.1
- Seq:03
- Fondo:Conical bottom