VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert, 0,20 ml, Flat bottom, 6×31 mm, Borosilicate glass 5.1, trasparente, No
Codice catalogo 548-0001A
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Codice catalogo 548-0001A
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×31 mm
- Capacità:0,20 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Micro-insert
- Materiale:Borosilicate glass 5.1
- Seq:01
- Fondo:Flat bottom