VWR®, Inserts for Shell Vials
Micro-insert, 13 mm top, 0,10 ml, Conical bottom, 5×34 mm, Borosilicate glass 5.1, trasparente, No
548-0044A
- Tappo incluso:No
- Ø×A:5×34 mm
- Capacità:0,10 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Micro-insert, 13 mm top
- Materiale:Borosilicate glass 5.1
- Seq:01
- Fondo:Conical bottom