Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Connectors, b.safe, Bohlender

Connectors, b.safe, Bohlender

Connectors, Ext.Ø 15 mm, Int.Ø 10 mm, In PE, GL 25 (female)
Codice catalogo BOHLR1223-07
Nome del fornitore:   Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender
Codice catalogo BOHLR1223-07
Nome del fornitore:  Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender

Connectors, Ext.Ø 15 mm, Int.Ø 10 mm, In PE, GL 25 (female)

Price
SFr. 94.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of static dissipative PE-EX.

Specifiche
  • Filettatura:
    GL 25 (female)
  • Descrizione:
    Connectors, Ext.Ø 15 mm, Int.Ø 10 mm
  • Materiale:
    In PE
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..