Connectors, b.safe, Bohlender
Connectors, In PE, GL 25 (male), G ½" (male)
Codice catalogo BOHLR1222-03
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Made of static dissipative PE-EX.
Specifiche
- Filettatura:GL 25 (male), G ½" (male)
- Descrizione:Connectors
- Materiale:In PE
- Seq:08