Orders LinkContactUsLinkComponent
Connectors, b.safe, Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender
Connectors, In PE, 2× GL 25 (female)
Catalog # BOHLR1221-01
Supplier:   Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender
Catalog # BOHLR1221-01
Supplier:  Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender
Connectors, b.safe, Bohlender
Connectors, In PE, 2× GL 25 (female)
Price
SFr. 107.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of static dissipative PE-EX.
Specifications
  • Filettatura:
    2× GL 25 (female)
  • Descrizione:
    Connectors
  • Materiale:
    In PE
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.