Multicollector, b.safe
Multicollector, 4× GL 45 (male), GL 45 (female)
BOHLR1140-04
Combination of capillaries and tubes of several HPLC systems in one desktop mount.
- With a b.safe Multicollector you simply multiply the number of connectors of a b.safe Desktop Mount
- This extension can be done without any modification of the existing installation
- Chemically inert
- Static dissipative to prevent static charging
Made of static dissipative PE-EX, screw cap made of PPS with GL 45 thread, rotary insert of static dissipative PE-EX and male threads GL 45. To connect up to 4 b.safe System Caps GL 45 to one desktop mount GL 45 (not included in scope of delivery).
- Filettatura:4× GL 45 (male), GL 45 (female)
- Descrizione:Multicollector
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..