Standard storage cabinets, Protector®
Protector standard storage cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel, Single, right hinge, 457×559×900 mm, 41 kg
Katalognr. LBCP9900400
Anbieter: LABCONCO
Direkt zu
Product Details & Documents
Storage cabinets support fume hoods and used for storage and venting of small laboratory instruments, mild acids and other reagents.
- Manual-closing, non-locking doors
- Durable epoxy coated steel construction
Lieferinformationen: Includes four leveling feet and one filter panel (20 cm) to increase cabinet depth from 55 to 76,2 cm. Spillstopper™ work surfaces, flat work surfaces, shelf kits and filter panels can be ordered separately.
Technische Daten
- Descrizione:Protector standard storage cabinets support Labconco fume hoods Protector®, with filter panel
- Seq:05
- L×P×A:457×559×900 mm
- Porte:Single, right hinge
- Peso:41 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.DescrizioneVerfügbarkeitPreis
- LBCP9919102Interior epoxy coated shelf and mounting hardware, 762 mm width, 4,5 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..