Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rods, glass, with fused ends, Vetro, 5 mm, 150 mm
Codice catalogo HECH42850012
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stirring rods
Codice catalogo HECH42850012
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rods, glass, with fused ends, Vetro, 5 mm, 150 mm
Price
SFr. 63.60
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Vetro AR-Glas®. With fused ends.
Specifiche
  • Ø:
    5 mm
  • Descrizione:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    012