Anschluß an Widerstandstherm.Pt 100 mit 1 Mikroprozessorregler f. Regelung, mit Autotuning, Programm- und Rampensteuerung, ständige digitale Ist- u. Sollwertanzeige, und 1 für Sicherheit,ebenfalls mit ständiger Ist- u. Sollwertanzeige, 3. Meßstelle, 1 * 1 ST
Codice catalogo JUCE43420020
Nome del fornitore: JUCHHEIM SOLINGEN
Frequently Bought Together