VISTA human:COMP Maus rec. His, Rekombinantes Protein. Die extrazelluläre Domäne von humanem VISTA aa 33-194 ist am C-Terminus mit der Domäne des oligomeren Knorpelmatrixproteins COMP der Maus aa 28-72 und einem His-Tag fusioniert. Quelle/Wirt: HEK e 1 * 50 µG
Codice catalogo ADIPAG40B0183C050
Nome del fornitore: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together