anti-CD40 Maus, mAb FGK45 konservierungsmittelfrei, Monoklonaler Antikörper. Erkennt Maus-CD40. Isotyp: Ratte IgG2a. Klon: FGK45. Anwendungen: FACS, FUNC. Flüssigkeit. In PBS. CD40 gehört zur TNF-Rezeptor-Superfamilie und ist essentiell für die Verm 1 * 5 mg
Codice catalogo ADIPAG20B0036PFM00
Nome del fornitore: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together